product name
CCD-39Lu, 90110512
fonte biológica
human lung
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. 46
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Human Caucasian lung
Descrição de linhagem celular
Derived from a lung explant of a Caucasian female infant with mildly severe hyaline membrane disease and hypoxia.
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,17
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,17
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.