Documentos Principais
MDA-MB-231 Cell Line human
92020424, human breast, Epithelial
Sinônimo(s):
MD Anderson-Metastatic Breast-231 Cells, MDA-MB231 Cells, MDA231-BRE Cells, MDAMB231 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32190102
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
product name
MDA-MB-231 Cell Line human, human breast adenocarcinoma, 92020424
fonte biológica
human breast
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no.′s 62 and 64, near triploid
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
Origem de linhagem celular
Human Caucasian breast adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
Isolated from pleural effusions of a breast cancer patient.
Aplicação
MDA-MB-231 has been used to study:
  • the changes in the morphological pattern and gene expression of cells when grown in the presence of sera positive for anti-carbonic anhydrase I (CA I) autoantibodies[1]
  • the effects of normothermic conditioned microwave irradiation on cultured cells using an irradiation system[2]
  • the transendothelial migration rates of the cells under different shear stress levels[3]
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12,13
D13S317: 13
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 8,9
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 15,18
Meio de cultura
L15+ 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine SerumFBS / FCS.
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e. seeding at 3-6x10,000 cells/cm2 using 0.05% Trypsin or Trypsin/EDTA; 37°C. CO2 is not required.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Exoneração de responsabilidade
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
  • Certificados de análise (COA)
    Precisa de uma amostra de COA?
    Este é um exemplo de Certificado de análise (COA) e pode não representar um lote recém-fabricado deste produto específico.
    Já possui este produto?
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Artigos
    DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.