Documentos Principais
SW 1417
90102543, human colon, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
SW 1417, 90102543
fonte biológica
human colon
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46
morfologia
Epithelial
produtos
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human colon adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a grade III adenocarcinoma of the colon in a 53 year old female. CEA is produced and electron microscopy reveals the presence of brush borders around colonies in vitro.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; No CO2; 37°C. Centrifugation and resuspension are recommended to disperse clumps.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)