Documentos Principais
RPMI 1846
90102527, hamster skin, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
RPMI 1846, 90102527
fonte biológica
hamster skin
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 44
morfologia
Epithelial
produtos
Melanin
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Hamster Golden Syrian melanotic melanoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a spontaneous malignant melanoma in an aged golden syrian hamster. The cells have the ability to produce melanin in vitro.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.