RR1022
90102526, rat unknown/unspecified, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
RR1022, 90102526
fonte biológica
rat unknown/unspecified
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 42
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Rat Amsterdam Schmidt-Ruppin sarcoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a Rous sarcoma virus (Schmidt-Ruppin strain) induced tumour in an inbred Amsterdam rat. The cells are highly tumorigenic in new-born rats and also chickens. There is some evidence that the cell line is latently infected with the virus.
Aplicação
Tumourigenicity and virus studies: Rous sarcoma virus
Meio de cultura
Medium 199 (HBSS) + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)