Documentos Principais
BGM Cell Line
90092601, African green monkey kidney, Epithelial-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
BGM Cell Line, 90092601, from African green monkey kidney, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
fonte biológica
African green monkey kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Monkey African green kidney
Descrição de linhagem celular
Used for the isolation of water borne viruses e.g. polio 1, 2, 3, Echo 3, 6, 7, 9, 12, 27, Coxsackie A9 + B1, 2, 3 and Reo 1.
Aplicação
Virus studies: polio, Echo, Coxsackie and Reo viruses
Meio de cultura
EMEM (EBSS) (M2279) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 1% NEAA (M7145) + 10% FBS / FCS (F2442).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 to 1:20, i.e., seeding at 5x1,000 to 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)