CTAC
90071812, dog thyroid, Epithelial-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
CTAC, 90071812
fonte biológica
dog thyroid
embalagem
tube of 5 μg 90071812-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90071812-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 78
morfologia
Epithelial-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Dog thyroid gland adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
The cell line CTAC originated from a 7 year old female boxer with thyroid adenocarcinoma of small-cell type. CTAC has been reported to be highly susceptible for use in canine natural killer cell (chromium release) assays.
Aplicação
Canine natural killer cell assay.
Meio de cultura
RPMI 1640 or MEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)