Documentos Principais
84BR
90011805, human skin, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
human skin
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
Not specified
morfologia:
Fibroblast
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
Nome do produto
84BR, 90011805
fonte biológica
human skin
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human skin fibroblast
Descrição de linhagem celular
Derived from a biopsy of a radiosensitive female. The cells have been used in cell survival studies.
Aplicação
DNA repair studies
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)