RO82-W-1
92030502, human thyroid, Epithelial
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
RO82-W-1, 92030502
fonte biológica
human thyroid
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 60-82, 82 predominant
morfologia
Epithelial
produtos
Thyroglobulin
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Human follicular thryoid carcinoma
Descrição de linhagem celular
Established from the metastases of a follicular carcinoma in a female patient. Tumorigenic in nude mice. The basal release of immuno-detectable thyroglobulin increased in response to thyroid-stimulating hormone (TSH). The cell line grows as a monolayer without the formation of follicles. Electronmicroscopy studies showed the presence of microvilli with interdigitations between neighbouring cells.
Aplicação
A valuable model for the study of human follicular carcinoma.
Meio de cultura
DMEM:Ham′s F12:MCDB 105 (2:1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)