Hep 3B Cell Line human
86062703, human liver, Epithelial
Sinônimo(s):
HEP3B217 Cells, Hep 3B2.1-7 Cells, Hep3B Cells
About This Item
Produtos recomendados
product name
Hep 3B Cell Line human, from human liver, 86062703
fonte biológica
human liver
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, modal no. 60
morfologia
Epithelial
produtos
Alpha-foetoproteins, Hepatitis B Surface Antigen (HBSAg), albumin, transferrin, fibrinogen, complement (C3), alpha-2-macroglobulins
receptores
Not specified
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 8
D13S317: 12,14
D16S539: 10
D5S818: 13
D7S820: 8,10
THO1: 6,7
TPOX: 9
vWA: 17
Meio de cultura
Rotina de subcultura