COS-1 Cell Line
88031701, African green monkey kidney, Fibroblast
About This Item
Produtos recomendados
product name
COS-1 Cell Line, 88031701, from African green monkey kidney, SV40 transformed, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
fonte biológica
African green monkey kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Meio de cultura
Rotina de subcultura