Documentos Principais
CRI-D11
88031604, rat pancreas, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
CRI-D11, 88031604
fonte biológica
rat pancreas
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Insulin and glucagon
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat NEDH islet tumour
Descrição de linhagem celular
Established from a NEDH rat transplantable islet cell tumour. The cells secrete insulin and glucagon.
Aplicação
Hormone studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cultures form monolayers of elongate cells.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
We offer more than twenty ECACC pancreatic cancer cell lines of human, rat, or mouse origin, including PANC-1. Choose cells based on mutations in KRAS, TP53, SMAD4, and other key genes, or by demonstrated suitability for applications such as toxicity, xenograft models, and drug response studies.