LL29 (AnHa)
87112508, human lung, Fibroblast-like
About This Item
Produtos recomendados
product name
LL29 (AnHa), 87112508
fonte biológica
human lung
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46; diploid
morfologia
Fibroblast-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Human Caucasian diploid lung
Descrição de linhagem celular
Derived from a biopsy taken from a 26 year old Caucasian male with idiopathic pulmonary fibrosis.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
Coon′s modified Ham′s F12 or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. A further 9 population doublings expected.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.