Key Documents
COLO 684
87061203
Sinônimo(s):
COLO684 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
human uterus
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Round & Refractile
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Human uterus adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from an adenocarcinoma of the uterus from a 63 year old patient. COLO 685 (Sigma Catalogue number 87061206) was established from the same patient as confirmed by STR profilling.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.