V79-HG04
87020406, hamster lung, Fibroblast-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
V79-HG04, 87020406
fonte biológica
hamster lung
embalagem
tube of 5 μg 87020406-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87020406-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Aneuploid
morfologia
Fibroblast-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Hamster Chinese embyro lung fibroblast transformed
Descrição de linhagem celular
A spontaneously transformed cell line of a primary culture derived from embryonic lung fibroblasts of a Chinese hamster. Thioguanine resistant, HAT sensitive, high cloning efficiency in soft agar and used for HPRT- genotyping selection in HAT.
Aplicação
Cell fusion studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)