RFL-6
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86072501, rat lung, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
rat lung
embalagem
tube of 5 μg 86072501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86072501-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 42
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat Sprague-Dawley lung
Descrição de linhagem celular
Derived from the lung tissue of a normal germ-free, 18 day gestation, Sprague-Dawley rat foetus. At least 45 population doublings expected.
Meio de cultura
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)