Documentos Principais
SC-1
86060301, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
SC-1, 86060301
fonte biológica
mouse embryo
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse feral embryo
Descrição de linhagem celular
Sensitive to both N- and B- trophic viruses. Cells exhibit a greater sensitivity than other mouse lines to MuLV strains and to a limited extent support the replication of xenotropic MuLV. This cell line has been mycoplasma eradicated at ECACC.
Aplicação
Virus studies: N- and B- trophic viruses, MuLV
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)