05-515
Anti-acetyl-Lysine Antibody, clone 4G12
clone 4G12, Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G12, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat, vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
5 μg of a previous lot immunoprecipitated in vitro acetylated PCAF added to a 3T3 RIPA cell lysate. The immunoprecipitated PCAF was detected by subsequent western blot analysis using 1 μg/mL monoclonal anti-GST (Catalog # 05-311).
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected ACETYL-LYSINE on 10 μg of sodium butyrated treated HeLa lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1