Documentos Principais
QIMR-WIL
86030601, human blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
QIMR-WIL, 86030601
fonte biológica
human blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Epstein Barr Virus (EBV)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human myeloblastic leukaemia lymphoblast
Descrição de linhagem celular
Established from peripheral lymphocytes of a patient with myeloblastic leukaemia at the Queensland Institute for Medical Research. It produces EBV and has been used in co-cultivation lymphocyte transformation studies. Non-uniform lymphoblast.
Aplicação
Transformation studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures at 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)