NIH-3T3D4
85111801, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
NIH-3T3D4, 85111801
fonte biológica
mouse embryo
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Product has lost contact inhibition
Origem de linhagem celular
Mouse Swiss NIH embryo
Descrição de linhagem celular
Derived from the NIH-3T3 cell line. No longer exhibit contact inhibition.
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 to 1:10 i.e. seeding at 2x10,000 to 2x100,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)