Mycl-3C7
Reactivity: Anti-c-Myc gene product, human, 85102203
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 85102203-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85102203-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reatividade
Anti-c-Myc gene product, human
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1, kappa
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody recognises the human p62c-myc gene product. It is specific for the peptide D sequence and cross reacts with the p64/66 gene product of the mouse c-myc gene.
Imunogênio
A synthetic peptide, corresponding to residues 171-188 (Peptide D) of human p62c-myc sequence, conjugated to KLH
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)