Documentos Principais
111A3
85062504, Application: Fusion partner in the production of heterohybridomas
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
Mouse x Bovine Heterohybridoma
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Mieloma
53B3 (mouse x bovine heteromyeloma)
Reatividade
Application: Fusion partner in the production of heterohybridomas
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
Not specified
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse 53B3 x Bovine Jersey Calf lymph node
Descrição de linhagem celular
Non Ig secreting
Imunogênio
Sheep red blood cells
Aplicação
This line has been used as a HAT sensitive fusion partner in the production of heterohybridomas
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Horse Serum (HS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)