Documentos
HTC (BUdR)
85061110, rat liver, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
HTC (BUdR), 85061110
fonte biológica
rat liver
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 66
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat liver hepatoma
Descrição de linhagem celular
Clone of the original HTC hepatoma (Sigma Catalogue number. 93120108) rendered resistant to 10ug/ml BUdR, which must be grown in HAT. The cells are used in enzyme induction studies.
Aplicação
Enzymatic studies
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1%HAT + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.