Documentos Principais
A9
85011426, mouse adipose tissue, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
A9, 85011426
fonte biológica
mouse adipose tissue
embalagem
tube of 5 μg 85011426-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011426-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Aneuploid
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse C3H/An areolar and adipose tissue
Descrição de linhagem celular
Derivative of L929 selected in azaguanine (3μg/ml). Partially resistant to azaguanine. A9 may be heterozygous for the ability to synthesise active inosinic acid phosphorylase.
Aplicação
Metabolic studies
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) or DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-5x10,000/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)