RN46A
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 12061302, rat embryo d13 medullary raphe. Morphology: proliferating, fibroblast. Differentiating, neuronal.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat embryo (day 13 medullary raphe)
embalagem
tube of 5 μg 12061302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12061302-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast morphology while proliferating and neuronal on differentiation
receptores
Not specified
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)