Voltar
RN46A
Products
Categoria de produto
cell lines (1)
Tecido
Táxon
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
CB_12061302
RN46A,
12061302, rat embryo d13 medullary raphe. Morphology: proliferating, fibroblast. Differentiating, neuronal.