SPC212
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Sinônimo(s):
SPC 212, SPC-212
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human lung
embalagem
tube of 5 μg 11120717-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11120717-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epitheloid/mesenchymal
receptores
Mesothelial-membrane antigen ME1
doença(s) relevante(s)
cancer
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 9
D5S818: 11,12
D7S820: 8,10
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)