NORIg 7.16.2
11060818, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 11060818-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11060818-1VL
ImmunoDon
Balb/c mouse spleen
Mieloma
NS0 mouse myeloma
Reatividade
Rat IgG2b heavy chain
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Imunogênio
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)