IIC9 (CH0)
30814, hamster embryo, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
IIC9 (CH0), 00030814
fonte biológica
hamster embryo
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
PAR-1 (protease-activated receptor 1, thrombin receptor), EGF, PDGF
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Chinese hamster embryo fibroblast
Descrição de linhagem celular
The Chinese hamster embryo fibroblast (CHEF) line is a nontumorigenic and stable diploid cell line, with a high serum requirement for growth. It is isolated from embryo preparation and is a spontaneous tumorigenic anchorage-independent line.
Aplicação
IIC9 (CH0) is suitable for selective growth of some rodent epithelial cells in a medium containing citrulline.
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 ie. seeding at 2-4 x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin /EDTA; 37°C; 5% CO2.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)