C9867
CGK733
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2,2-Diphenyl-n-(2,2,2-trichloro-1-[3-(4-fluoro-3-nitrophenyl)thioureido]ethyl)acetamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(NC(=S)NC(NC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(Cl)(Cl)Cl)ccc1F
InChI
1S/C23H18Cl3FN4O3S/c24-23(25,26)21(30-22(35)28-16-11-12-17(27)18(13-16)31(33)34)29-20(32)19(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-13,19,21H,(H,29,32)(H2,28,30,35)
chave InChI
HLCDNLNLQNYZTK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?