C9749
CBiPES hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(4′-cyano[1,1′-biphenyl]-3-yl)-N-(3-pyridinylmethyl)-ethanesulfonamide hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white to light brown
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
originador
Eli Lilly
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N(Cc3cnccc3)c1cc(ccc1)c2ccc(cc2)C#N)CC.Cl
InChI
1S/C21H19N3O2S.ClH/c1-2-27(25,26)24(16-18-5-4-12-23-15-18)21-7-3-6-20(13-21)19-10-8-17(14-22)9-11-19;/h3-13,15H,2,16H2,1H3;1H
chave InChI
QKUHSVQWWZBAKM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.