Documentos Principais
C9115
Sigma-Aldrich
CP-24879 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
p-Isopentoxyaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18NOCl
Número CAS:
Peso molecular:
215.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to brown
pf
154-159 °C
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(C)CCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-9(2)7-8-13-11-5-3-10(12)4-6-11;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H
chave InChI
GFESZSNFRSACMU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
delta5/delta6 (Δ5/Δ6) desaturase inhibitor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)