C8863
7-Cyclopentyl-5-(4-phenoxyphenyl)-7H-pyrrolo[2,3‑d]pyrimidin-4-ylamine
≥98% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble 17 mg/mL at ≤60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(cc(-c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c12)C5CCCC5
InChI
1S/C23H22N4O/c24-22-21-20(14-27(17-6-4-5-7-17)23(21)26-15-25-22)16-10-12-19(13-11-16)28-18-8-2-1-3-9-18/h1-3,8-15,17H,4-7H2,(H2,24,25,26)
chave InChI
FMETVQKSDIOGPX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology