C8616
Monoclonal Anti-phospho-β-Catenin (pThr41) antibody produced in mouse
clone BCT-41, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BCT-41, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~94 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
5-10 mg/mL (IgG fraction of antiserum)
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:50 using 293 T (human embryonic kidney cell)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 8-10 μg/mL using extract of cultured human 293T cells treated with Lici (20 mM) and calyculin A (50 nM)
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr41)
Informações sobre genes
human ... CTNNB1(1499)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)