C8243
Monoclonal Anti-Cathepsin K antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone CL124-1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CTSK, Anti-CTSO2, Anti-PKND, Anti-PYCD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL124-1H6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~27 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 10-20 μg/mL using total cell extracts of HCT-116 cells
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTSK(1513)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)