C7870
Chalcone 4 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propen-1-one hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.COc1cc(ccc1O)\C=C\C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C16H13ClO3.H2O/c1-20-16-10-11(3-9-15(16)19)2-8-14(18)12-4-6-13(17)7-5-12;/h2-10,19H,1H3;1H2/b8-2+;
chave InChI
PXVQKTVKTBMRIW-VOKCZWNHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to chemokine receptors for your research needs.