Nome do produto
Cyclo(Pro-Gly)3, ≥97% (HPLC)
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CNC(=O)C2CCCN2C(=O)CNC(=O)C3CCCN3C(=O)CNC(=O)C4CCCN14
InChI
1S/C21H30N6O6/c28-16-10-23-20(32)14-5-2-9-27(14)18(30)12-24-21(33)15-6-3-8-26(15)17(29)11-22-19(31)13-4-1-7-25(13)16/h13-15H,1-12H2,(H,22,31)(H,23,32)(H,24,33)
chave InChI
WAOABPNIJIPSKM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)