C6788
4-Chloro-1-naphthol
peroxidase substrate, tablet, suitable for use in immunoblotting procedures
Sinônimo(s):
4-CN, 4-chloronaphthalen-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Chloro-1-naphthol, tablet
Formulário
tablet
pf
118-121 °C (lit.)
solubilidade
methanol: 10 mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
chave InChI
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Especificidade
Aplicação
Quantidade
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.