Documentos Principais
C6249
Sigma-Aldrich
Catestatin
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
solubilidade
deionized water: soluble
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CHGA(1113)
Amino Acid Sequence
Ser-Ser-Met-Lys-Leu-Ser-Phe-Arg-Ala-Arg-Ala-Tyr-Gly-Phe-Arg-Gly-Pro-Gly-Pro-Gln-Leu
Ações bioquímicas/fisiológicas
The catestatin peptide is produced from its precursor chromogranin A protein. Catestatin is a cationic and hydrophobic peptide that can stimulate histamine release from mast cells and exhibits potent catecholamine relase-inhibitory activity.
forma física
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Outras notas
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)