Documentos Principais
C4317
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 50 L (13 gal), low-density polyethylene
Sinônimo(s):
carboys, nalgene carboys
About This Item
Código UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
Materiais
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2210-0130
A × Diâmetro
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
capacidade nominal
50 L (13 gal)
Descrição geral
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)