About This Item
Código UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F10794-0050
tamanho
20 L
Categorias relacionadas
Descrição geral
All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
- 83 mm cap seals with a silicone gasket
- One large handle for transport or pouring
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z675563-1EA | 4061832266664 |