Z360279
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene
Sinônimo(s):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
polypropylene spigot and screw closure
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2319-0130
A × Diâmetro
26 1/2 in. (673 mm) × 14 4/5 in. (376 mm)
capacidade nominal
50 L (13 gal)
Descrição geral
Informações legais
produto comparável
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)