C3743
CI 976
>98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2,2-Dimethyl-N-(2,4,6-trimethoxyphenyl)dodecanamide
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble <2 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC(C)(C)C(=O)Nc1c(OC)cc(OC)cc1OC
InChI
1S/C23H39NO4/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-23(2,3)22(25)24-21-19(27-5)16-18(26-4)17-20(21)28-6/h16-17H,7-15H2,1-6H3,(H,24,25)
chave InChI
WAFNZAURAWBNDZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to analyze its anti-hepatitis C virus (HCV) activity in Huh7.5.1 cells
- to treat Neuro-2a cells to test its effect on plasma membrane integrated density of α4-SEPβ2 or α6-SEPβ2β3 nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs)
- to study its effects on the anti-angiogenic activity of pyripyropenes in human umbilical vein endothelial cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)