C3117
Monoclonal Anti-Cy3/Cy5−Biotin antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone CY-96, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Cy3/Cy5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CY-96, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
direct ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using chicken fibroblasts
microarray: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- dot blot assay
- protein microarrays
- immunofluorescenc
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3