C-28050
Dendritic Cell Generation Medium
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 250 ml
Sinônimo(s):
Primary Cell Culture Media
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 250 ml
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Generate mature human dendritic immune cells from PBMCs or CD34+ stem cell derived monocytes in 7 days in defined and serum-free dendritic cell culture media. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com.