C2306
Anti-Rabbit IgG (whole molecule), F(ab′)2 fragment–Cy3 antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Rabbit IgG Cy3, Cy3 Anti-Rabbit IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais