C167
Cholera Toxin B subunit
solid
Sinônimo(s):
CTB
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
peso molecular
~12 kDa
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
chave InChI
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3