C160
CGP-42112A
≥95%, synthetic, solid
Sinônimo(s):
Nα-Nicotinoyl-Tyr-(Nα-Cbz-Arg)-Lys-His-Pro-Ile
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)c5cccnc5)C(O)=O
InChI
1S/C52H69N13O11/c1-3-32(2)43(50(73)74)64-48(71)42-17-11-25-65(42)49(72)41(27-36-29-56-31-59-36)62-46(69)39(60-47(70)40(26-33-18-20-37(66)21-19-33)61-44(67)35-14-9-22-55-28-35)15-7-8-23-57-45(68)38(16-10-24-58-51(53)54)63-52(75)76-30-34-12-5-4-6-13-34/h4-6,9,12-14,18-22,28-29,31-32,38-43,66H,3,7-8,10-11,15-17,23-27,30H2,1-2H3,(H,56,59)(H,57,68)(H,60,70)(H,61,67)(H,62,69)(H,63,75)(H,64,71)(H,73,74)(H4,53,54,58)/t32-,38-,39-,40-,41-,42-,43-/m0/s1
chave InChI
UXGNARZDONUMMK-LRMQDCNJSA-N
Informações sobre genes
human ... AGTR2(186)
rat ... AGTR2(11609)
Amino Acid Sequence
Aplicação
- in the isolation of RNA from fibroblast-like synoviocytes from rheumatoid arthritis patients (RA-FLS)
- to study its effects on the ERK2 phosphorylation in the cardiomyoblast cell line
- as a stimulator of angiotensin II type 2 (AT2) receptor to study its effects on human regional hemodynamic responses mediated by AT2 receptors
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?