C1420
Cuvette washer
Double
Sinônimo(s):
cuvette cleaning
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Descrição geral
Supplied with a rubber stopper that fits most filter flasks and with neoprene gaskets that form seals with the open ends of the cuvettes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)