C1416
Chu (N6) Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
Nutrient Solution
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- as medium for Zea mays embryo culture
- as a component of zygotic medium for culturing rice zygotes
- as a medium for onion cells epidermal layer for bombardment based transformation studies
Variante da fórmula
Quantidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.